재조합
expressed in HEK 293 cells
결합
biotin conjugate
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
secondary antibodies
클론
RM108, monoclonal
recombinant monoclonal
양식
buffered aqueous glycerol solution
종 반응성
mouse
농도
1 mg/mL
기술
ELISA: 0.005-0.2 μg/mL
immunofluorescence: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
western blot: 0.1-0.5 μg/mL
동형
IgG
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
관련 카테고리
특이성
This antibody reacts to the Fc region of mouse IgG2b. No cross reactivity with mouse IgG1, IgG2a, IgG3, IgM, IgA, IgE, human IgG, rat IgG, or goat IgG.
면역원
Mouse IgG2b
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.