분석
≥98% (TLC)
형태
powder
광학 활성
[α]25/D −20.8°, c = 3 in H2O(lit.)
색상
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
[Br-].[H][C@@]12C[C@H](C[C@@]([H])([C@]3([H])O[C@]13[H])[N+]2(C)CCCC)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C21H30NO4.BrH/c1-3-4-10-22(2)17-11-15(12-18(22)20-19(17)26-20)25-21(24)16(13-23)14-8-6-5-7-9-14;/h5-9,15-20,23H,3-4,10-13H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,22?;/m1./s1
InChI key
HOZOZZFCZRXYEK-GSWUYBTGSA-M
유전자 정보
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable