주요 문서
RAB0792
Sigma-Aldrich
Mouse Hspb1 / Heat Shock Protein Beta-1 ELISA Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116158
NACRES:
NA.84
종 반응성
mouse
포장
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
기술
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
검출 방법
colorimetric
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
mouse ... Hspb1(15507)
일반 설명
The antibody pair provided in this kit recognizes Mouse Heat Shock Protein Beta-1
애플리케이션
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)