주요 문서
D54206
Sigma-Aldrich
Dichloroacetaldehyde diethyl acetal
≥95.0%
동의어(들):
1,1-Dichloro-2,2-diethoxyethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2CHCH(OC2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
187.06
Beilstein:
1699086
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
183-184 °C (lit.)
density
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(OCC)C(Cl)Cl
InChI
1S/C6H12Cl2O2/c1-3-9-6(5(7)8)10-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
CDHLQZJRWKQATP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
138.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
59 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)