주요 문서
533068
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
98%
동의어(들):
6-Methoxy-3-nicotinaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
137.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
EC 인덱스 번호:
627-354-4
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
mp
51-54 °C (lit.)
작용기
aldehyde
SMILES string
COc1ccc(C=O)cn1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7-3-2-6(5-9)4-8-7/h2-5H,1H3
InChI key
CTAIEPPAOULMFY-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, also known as 6-methoxy-3-nicotinaldehyde, can be prepared from 5-bromo-2-methoxypyridine.
애플리케이션
6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde may be used to prepare 6-methoxy-4-methyl-3-pyridinecarboxaldehyde and 6-methoxy-5-methyl-3-pyridinecarboxaldehyde.
An intermediate for the synthesis of the somatostatic sst3 receptor.
Substrate used in a synthesis of flavanones via an L-proline-catalyzed condensation with o-hydroxyarylketones.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tetrahedron Asymmetry, 14, 3469-3477 (2003)
Tetrahedron Letters, 46, 6991-6991 (2005)
Lithiation of methoxypyridines directed by ?-amino alkoxides.
Comins DL and Killpack MO.
The Journal of Organic Chemistry, 55(1), 69-73 (1990)