종 반응성
human, mouse
기술
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... STAT1(6772)
mouse ... STAT1(20846)
일반 설명
The Phospho-Stat1 (pTyr701) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
면역원
Stat1 (pTyr701) synthetic phosphopeptide
애플리케이션
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.