LM1502
Avanti
17:0-20:4 PI
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1502, methanol solution
동의어(들):
1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt)
About This Item
추천 제품
양식
methanol solution
포장
pkg of 1 × 1 mL (LM1502-1EA)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1502
농도
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C46H81O13P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-23-25-27-29-31-33-35-40(48)58-38(37-57-60(54,55)59-46-44(52)42(50)41(49)43(51)45(46)53)36-56-39(47)34-32-30-28-26-24-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,21,23,27,29,38,41-46,49-53H,3-10,12,14-16,18,20,
InChI key
AUAQSQQWFOADLK-AQBZCRPISA-N
일반 설명
애플리케이션
- lipid extraction from isolated pure mitochondria by modified Bligh and Dyer method
- lipid quantitation using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)
- the analysis of phosphatidylinositol (PI) and phosphatidylinositol bisphosphates (PI(3,4)P2 and PI(4,5)P2) by high performance liquid chromatography-mass spectrometry (HPLC-MS)
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객