Key Documents
RAB0023
Sigma-Aldrich
Zinc-binding α-2 glycoprotein EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
동의어(들):
ZAG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
종 반응성
human, rat, mouse
포장
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
기술
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
입력
sample type culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
sample type cell lysate
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 21 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
검출 방법
colorimetric
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... AZGP1(563)
일반 설명
The ZAG Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting ZAG peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay. The EIA-ZAG-1 detects ZAG 278aa.
면역원
Zinc-binding α-2 glycoprotein (ZAG), synthetic peptide
애플리케이션
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials