주요 문서
PZ0261
Sigma-Aldrich
PF-06649283
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(4R,4aR,6R,8aS)-8a-(2,4-Difluoro-phenyl)-4-methyl-6-(3-methyl-isoxazol-5-yl)-4,4a,5,6,8,8a-hexahydro-7-oxa-3-thia-1-aza-naphthalen-2-ylamine, (4R,4aR,6R,8aS)-8a-(2,4-Difluorophenyl)-4,4a,5,6,8,8a-hexahydro-4-methyl-6-(3-methyl-5-isoxazolyl)-pyrano[3,4-d][1,3]thiazin-2-amine, PF06649283
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H19F2N3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
379.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1[C@@]2([H])[C@@](CO[C@@H](C3=CC(C)=NO3)C2)(C4=CC=C(F)C=C4F)N=C(N)S1
InChI
1S/C18H19F2N3O2S/c1-9-5-16(25-23-9)15-7-13-10(2)26-17(21)22-18(13,8-24-15)12-4-3-11(19)6-14(12)20/h3-6,10,13,15H,7-8H2,1-2H3,(H2,21,22)/t10-,13+,15-,18-/m1/s1
InChI key
HVEVDFRWOQHAPJ-CKMNQQOVSA-N
생화학적/생리학적 작용
PF-06649283 is a new β-Secretase (BACE) inhibitor.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)