Z617644
Greiner CrystalQuick® 96 well plates for protein crystallization
flat bottom clear wells
동의어(들):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
clear polystyrene
flat bottom clear wells
flat bottom clear wells
추천 제품
material
clear polystyrene
flat bottom clear wells
무균
non-sterile
특징
lid: no
포장
case of 40
제조업체/상표
Greiner 609101
길이 × 너비 × 높이
128 mm × 85.5 mm × 14.4 mm
최대 용적
4.1 μL
크기
96 wells
작업 용적
320 μL
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Plate is optimized for the sitting drop application
- 96 reservoirs with flat bottom, 320 μL each
- 288 round crystallisation wells, 1.9 μL each
- Hanging drop application possible in combination with the CrystalDrop lid
CrystalQuick® 96W Microplate, Low Birefringence, maximum well volume 4.1 μL; maximum reservoir volume 320 μL.
기타 정보
96 flat well microplate, without Lid, square well design, flat bottom, 3 wells per reservoir, standard material properties, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx.200 μm.
적합성
Crystallization plates for sitting drop applications, suitable for automatised applications.
법적 정보
CrystalQuick is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.