PZ0235
PF-04691502
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-Amino-8-[trans-4-(2-hydroxyethoxy)cyclohexyl]-6-(6-methoxy-3-pyridinyl)-4-methyl-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, PF-4691502, PF04691502
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
, white to yellow to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
room temp
SMILES string
CC1=C(C(N([C@H]2CC[C@H](OCCO)CC2)C3=O)=NC(N)=N1)C=C3C4=CN=C(OC)C=C4
InChI
1S/C22H27N5O4/c1-13-17-11-18(14-3-8-19(30-2)24-12-14)21(29)27(20(17)26-22(23)25-13)15-4-6-16(7-5-15)31-10-9-28/h3,8,11-12,15-16,28H,4-7,9-10H2,1-2H3,(H2,23,25,26)/t15-,16-
InChI key
XDLYKKIQACFMJG-WKILWMFISA-N
유전자 정보
human ... MTOR(2475) , PIK3CA(5290) , PIK3CB(5291) , PIK3CD(5293) , PIK3CG(5294) , PIK3R1(5295) , PIK3R2(5296) , PIK3R3(8503) , PIK3R5(23533)
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.