분석
≥98% (TLC)
형태
powder
색상
white to off-white
mp
180-182 °C (lit.)
solubility
ethanol: 26 mg/mL
H2O: 50 mg/mL
주관자
Novartis
SMILES string
CS(O)(=O)=O.Cc1ccc(cc1)N(CC2=NCCN2)c3cccc(O)c3
InChI
1S/C17H19N3O.CH4O3S/c1-13-5-7-14(8-6-13)20(12-17-18-9-10-19-17)15-3-2-4-16(21)11-15;1-5(2,3)4/h2-8,11,21H,9-10,12H2,1H3,(H,18,19);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
OGIYDFVHFQEFKQ-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3