생물학적 소스
synthetic (organic)
제품 라인
BioReagent
분석
≥65% (HPLC)
양식
powder
농도
≥65% (HPLC)
기술
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(C)=O
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI key
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
유전자 정보
human ... ABCB1(5243) , AR(367) , CYP2C9(1559) , EBP(10682) , ESR1(2099) , ESR2(2100) , NR3C1(2908) , NR3C2(4306) , PGR(5241) , SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208) , Nr3c1(24413) , Pgr(25154)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- for in vitro maturation of oocyte complexes
- as a σ1R antagonist to study its effect on sigma 1 receptor
- to study its effect on the differentiation of human multipotent mesenchymal stromal cells (hMSCs) in vitro
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable