material
polystyrene
square black
포장
pack of 500 ea
제조업체/상표
MTC™ Bio B6001B
길이 × 너비
45 mm × 45 mm
용량
20 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
MTC Bio Weigh Boats are made of antistatic polystyrene and will withstand temperatures up to 90˚C, as well as exposure to diluted acids, alcohols, bases, and aqueous solutions. Their flexibility and smooth interior surfaces with rounded corners allow for easy decanting of powdered samples. Their flat bottoms ensure stability and prevent tipping.
특징 및 장점
- Antistatic and biologically inert
- Smooth surface / rounded corners
- Recessed corners; precise pouring
- White or black for visual contrast
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.