material
polystyrene
rectangular
포장
pack of 100 ea
case of 500 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
길이 × 너비 × 높이
40 mm × 40 mm × 8 mm
접시 길이 × 너비
40 mm × 40 mm
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z154873-100EA | 4061832330105 |
Z154873-500EA | 4061832330112 |