material
polystyrene
rectangular
포장
pack of 100 ea
case of 500 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
길이 × 너비 × 높이
86 mm × 86 mm × 25 mm
접시 길이 × 너비
86 mm × 86 mm
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Hanna Tay et al.
Cells, 10(1) (2020-12-31)
Macrophages play an important but poorly understood role in angiogenesis. To investigate their role in vessel formation, relevant in vivo models are crucial. Although the chick chorioallantoic membrane (CAM) model has been frequently used as an angiogenesis assay, limited data
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z154881-100EA | 4061832330129 |
Z154881-500EA | 4061832330136 |