포장
pack of 50 × 2 mL
제조업체/상표
Maine Mfg 10496113
응용 분야
food and beverages
저장 온도
2-8°C
일반 설명
All bacteria develop on Total Count Media with indicator and produce a red color as a result of the precipitation of formazan following the reduction of 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (TTC) by bacteria.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.