About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H6N4S
CAS Number:
Molecular Weight:
130.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
PubChem Substance ID:
추천 제품
유형
for DNA synthesis
Quality Level
제품 라인
Proligo Reagents
분석
≥99.0% (reversed phase HPLC)
불순물
≤300 ppm water content (Karl Fischer)
색상
solid white
mp
84-90 °C (lit.)
86-88 °C
적합성
conforms to structure for H-NMR
SMILES string
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
InChI key
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable