L4543
Anti-L1CAM antibody, Mouse monoclonal
clone UJ127.11, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
L1CAM Antibody - Anti-L1CAM antibody, Mouse monoclonal, L1Cam Antibody, Anti-CAML1, Anti-L1 Cell Adhesion Molecule, Anti-MIC5, Anti-Neural Cell Adhesion Molecule L1
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
UJ127.11, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 220-240 kDa
종 반응성
human
포장
antibody small pack of 25 μL
농도
~2 mg/mL
기술
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using cell extracts of G361 cells (human melanoma)
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... L1CAM(3897)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- flow cytometry
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable