주요 문서
HS14522
Aluminium weighing dish
D × H 101 mm × 12 mm , large
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.35
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS14522
깊이 × 높이
101 mm × 12 mm , large
일반 설명
Designed for moisture determination balances.
  • Weigh dishes are FDA/food-grade compliant
  • Disposable
  • Slightly tapered walls for stacking
  • Pack of 50
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)