주요 문서
W1001
Sigma-Aldrich
Aluminum weighing boats
W × L × D 7 mm × 22 mm × 7 mm
동의어(들):
Aluminum Weighing Dishes, Weighing Boats
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.71
material
aluminum
rectangular
포장
pack of 1000 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
너비 × 길이 × 깊이
7 mm × 22 mm × 7 mm
dish L × W
22 mm × 7 mm
중량
~130 mgeach
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ideal for electrobalance weighing and combustion analysis. Boats are rectangular with flat bottom and tweezer-grip tab for easy handling.