material
aluminum
circles
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
20 mL
접시 직경
43 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Smooth bottom. Use for weighing, dispensing, evaporation, or as a dust cover. Temp. limit: 1,250°F (676°C).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객