주요 문서
W1126
Sigma-Aldrich
Aluminum weighing boats
W × L × D 4 mm × 12 mm × 4 mm
동의어(들):
Weighing boats, Weighing dishes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.71
material
aluminum
rectangular
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
너비 × 길이 × 깊이
4 mm × 12 mm × 4 mm
접시 길이 × 너비
12 mm × 4 mm
중량
~25 mgeach
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ideal for electrobalance weighing and combustion analysis. Boats are rectangular with flat bottom and tweezer-grip tab for easy handling.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)