제조업체/상표
Cytiva
베드 용적
5 mL
컬럼 I.D.
16 mm
Matrix
highly cross-linked agarose
평균 직경
75 μm
cleaning
2-12
작동 범위
3-10
적합성
suitable for bioprocess medium
일반 설명
- KappaSelect is an affinity chromatography resin designed for the purification of human Fab (kappa) fragments.
- It is a rigid agarose base matrix that facilitates high flow rates and large volume processing of samples for efficient throughput.
- The Fab purity and productivity are maintained by the low ligand leakage.
- Non-mammalian derived product is also effective in binding IgG, IgA, and IgM target molecules.
저장 및 안정성
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 8 °C. (20% Ethanol)
법적 정보
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.