주요 문서
GE10600079
Amersham Protran® Premium Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.45 μm, sheet W × L 100 mm × 100 mm, pkg of 10 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105339
NACRES:
NB.22
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
Cytiva 10600079
시트 너비 × 길이
100 mm × 100 mm
공극 크기
0.45 μm pore size
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nitrocellulose blotting membrane, provides excellent sensitivity, resolution, and low background in fluorescence Western blotting detection applications.
애플리케이션
Amersham Protran® Premium Western blotting membranes, nitrocellulose may be used in:
  • Western blotting
  • Southern blotting
  • Northern blotting
특징 및 장점
  • High binding capacity (162 – 180 µg IgG/cm2).
  • Suitable for proteins of a wide range of molecular weights.
  • Unsupported, 100% pure nitrocellulose membrane for use with all ECL Western blotting systems and protein blotting applications.
  • Available in popular precut sizes for laboratory application.
저장 및 안정성
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
법적 정보
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)