주요 문서
Z566071
Swagelok® Connector to Male NPT
stainless steel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.35
material
stainless steel
제조업체/상표
400-1-8
피팅
1/2 in. male NPT
1/4 in. Swagelok
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nuts and ferrules included.
법적 정보
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z566071-1EA4061833570043