주요 문서
22085-U
Swagelok® Connector to Male NPT
stainless steel, 1/4 in. Swagelok, 1/8 in. male NPT, 400-1-2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
material
stainless steel
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
400-1-2
피팅
1/4 in. Swagelok
1/8 in. male NPT
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nuts and ferrules included.
법적 정보
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)