특징
CE compliant
CSA approved
to hold 48 1.5/2.0 mL reaction vessels
basic device
with rotor F-45-48-11
제조업체/상표
Eppendorf® 5305000169 (GB)
파라미터
1400 rpm speed
기술
centrifugation: suitable
너비 × 깊이 × 높이
33 cm × 37 cm × 23 cm
중량
16.5 kg
용량
(sample capacity: max. 144 vessels/2 microplates)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Comes in 3 system configurations Extremely quiet operation <50 dB(A)
- Chemical-resistant, maintenance-free PTFE diaphragm pump eliminates the need for changing pump oil
- Small footprint saves valuable bench space
- Wide variety of 15 different rotor options to accommodate tubes from 0.2 mL to 50 mL, microplates and PCR plates
- Motorless induction drive and chemical-resistant, stainless steel chamber for trouble-free operation
- Can be connected with most commercially available cold traps for use with vapors
- Coated lid with superior chemical resistance
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.