추천 제품
AC/DC 입력
230 V AC, Schuko plug
material
ceramic plate
특징
CE compliant
포장
pack of 1
제조업체/상표
IKA 3582400
IKA C-MAG MS7
파라미터
100-1500 rpm speed
플렛폼 크기
200 mm × 200 mm
교반기 용적
10 L
중량
11 lb
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Stirs viscous materials with a maximum volume 15 L
- Strong magnet: High magnetic adhesion prevents stir bar decoupling
- Ceramic top: Seamless one-piece glass-ceramic top provides excellent resistance to chemicals
- Elevated control panel: Minimizes contact with spills and allows for easy reading and adjustment of controls
- Protection class IP 21
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z671851-1EA | 4061833575673 |