생물학적 소스
rat liver
포장
tube of 5 μg 94101908-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94101908-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Modal no. 100
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat hepatoma Hybrid [H5xFao]
세포주 설명
HF1 is a clone of hybrid cells resulting from the fusion of H5 and Fao. Expression of the majority of hepatic functions are extinguished. The cells contain a number of chromosomes corresponding to the sum of the parental numbers. HF1 variant which lacks the complete set of tissue-specific functions, appears to be a good candidate for regulatory mutants which control the orderly temporal expression of tissue specific functions during development.
애플리케이션
Analysis of gene expression by molecular techniques.
배양 배지
Coon′s modified Ham′s F12 (or Kaign′s modified Ham′s F12 + 45mg/L ascorbic acid + 18mg/L inositol) + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 i.e. seeding at 9x1,000 to 2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.