CLS354483
Corning® BioCoat™ 24 well plates
Tissue Culture (TC)-treated surface clear PET membrane (8.0um Pore Polyester (PET) Membrane)pkg of 24 ea (2 packs of 24)Tissue Culture (TC)-treated surface
동의어(들):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41122102
NACRES:
NB.13
추천 제품
제품명
Corning® BioCoat™ Growth Factor Reduced Matrigel® Invasion Chamber, clear PET membrane (8.0um Pore Polyester (PET) Membrane), well size 24 wells
material
clear PET membrane (8.0um Pore Polyester (PET) Membrane)
특징
lid: no
포장
pkg of 24 ea (2 packs of 24)
제조업체/상표
Corning 354483
웰 크기
24 wells
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
애플리케이션
Cell culture
법적 정보
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.