제품명
COS-7 Cell Line, from African green monkey kidney, 87021302, SV40 transformed, Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
생물학적 소스
African green monkey kidney
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Monkey African green kidney, SV40 transformed
세포주 설명
Derived from CV-1 simian cells transformed by an origin-defective mutant of SV40. The cells support the growth of recombinant SV40 viruses. The cells should be handled at laboratory containment level 2.
애플리케이션
COS-7 Cell Line has been used to:
- test the functional role of ankyrin B in ouabain/Na,K-ATPase/1,4,5-trisphosphate receptor (IP3R) signaling
- study the expression of green fluorescent protein-tagged constructs of neuropathy target esterase (NTE) and mutant proteins lacking the transmembrane, catalytic and regulatory domains
- study the distribution of peroxisomes
Virus replication studies: SV40
배양 배지
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10, i.e., seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.