solid
환경친화적 대안 제품 점수
old score: 2
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
환경친화적 대안 제품 특성
Less Hazardous Chemical Syntheses
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
환경친화적 대안 카테고리
저장 온도
room temp
SMILES string
NC(Cc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10ClNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)
InChI key
NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... TPH1(7166) , TPH2(121278)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
- as tryptophan hydroxylase 1 (TPH1) inhibitor to treat kras+ male zebrafish
- to induce insomnia in rat models
- used to treat embryos to examine its effect on serotonin
- for the selection of Enterococcus faecalis transformants with pESentA32 plasmid
- to feed flies to explore serotonin effect
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Chromatograms
application for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.