주요 문서
C6442
Sigma-Aldrich
Nalgene® rectangular carboy
nominal capacity 20 L (5 gal), Style 2211, autoclavable: no
동의어(들):
carboys, nalgene carboys
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121820
NACRES:
NB.35
material
high-density polyethylene Carboy
polypropylene screw closure
polypropylene screw closure
특징
autoclavable: no
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene 2211-0050
길이 × 너비 × 높이
12 1/2 in. (318 mm) × 8 5/8 in. (219 mm) × 15 in. (381 mm)
공칭 용량
20 L (5 gal)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Molded-in graduations in liters and gallons. Built-in shoulder loops with a stainless steel bail handle attached. Wide-mouth opening (100 mm)
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)