material
high-density polyethylene Carboy
polypropylene screw closure
특징
autoclavable
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene 2321-0020
길이 × 너비 × 높이
8 1/2 in. (216 mm) × 5 3/4 in. (146 mm) × 13 1/2 in. (343 mm)
공칭 용량
9 L (2 gal)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Molded-in graduations in liters and gallons. Built-in shoulder loops with a stainless steel bail handle attached. Wide-mouth opening (100 mm)
특징 및 장점
Similar to style 2211, but all polypropylene.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객