주요 문서
Z360295
Carboy spigots
Tefzel®
동의어(들):
plastic spigot, plastic spigots
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121820
NACRES:
NB.35
material
Tefzel®
제조업체/상표
Nalgene®
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Spigots fit all Nalgene carboys. Both are autoclavable when installed on autoclavable carboys. Thread is 11/8 in. - 12 straight female threads. Spout accepts 5/8 in. I.D. tubing.
Tefzel® ETPE for use with solvents and other chemicals where a PP spigot is unsatisfactory.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)