주요 문서
Z675571
Polyethylene carboy
20 L
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41121820
NACRES:
NB.35
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F10795-0000
직경 × 높이
28 cm × 49.8 cm
일반 설명
The thick walls have smooth interior surfaces to ensure that contents drain out completely. The knurled cap permits a positive grip when tightening. The smooth sides accept adhesive labels and can be marked with most indelible markers. Gasket seal in deep threaded 83 mm cap offers watertight closure for storage or transport.
이 페이지에는 기계 번역된 텍스트가 포함되어 있습니다.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)