주요 문서
B9151
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl butyrate
≥99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H11BrClNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
316.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
Quality Level
분석
≥99%
양식
powder
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C12H11BrClNO2/c1-2-3-10(16)17-9-6-15-8-5-4-7(13)12(14)11(8)9/h4-6,15H,2-3H2,1H3
InChI key
UKTKOBRRRRODGL-UHFFFAOYSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)