제품명
Activin A human, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
생물학적 소스
human
Quality Level
재조합
expressed in baculovirus infected insect cells
분석
≥95% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized powder
효능
1-10 ng/mL ED50
분자량
dimer 26 kDa (containing 116 amino acid residues βA subunits)
포장
pkg of 10 μg
pkg of 5 μg
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
endotoxin, tested
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... INHBA(3624)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
분석 메모
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
이미 열람한 고객
문서
Naive pluripotent stem cells are located within the epiblast of mature blastocysts. These primitive “ground-state” cells may be cultured in vitro using specialized media and small molecule inhibitors.