주요 문서
A3597
Sigma-Aldrich
[D-Lys16]-Adrenocorticotropic Hormone Fragment 1-24 human, rat trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), solid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C136H210N40O31S
Molecular Weight:
2933.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)O.S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CO)Cc9ccc(cc9)O)CO)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](Cc8nc[nH]c8)C(=O)N[C@@H](Cc7ccccc7)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N[C@@H](Cc5c6c([nH]c5)cccc6)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N1[C@@H](CCC
InChI
1S/C136H210N40O31S.C2HF3O2/c1-75(2)109(127(200)154-71-106(181)156-88(31-13-17-52-137)114(187)158-89(32-14-18-53-138)115(188)159-91(35-21-56-149-134(142)143)116(189)164-96(37-23-58-151-136(146)147)131(204)175-60-25-39-104(175)126(199)173-111(77(5)6)128(201
InChI key
MCAQPIPWSBBXDA-MMNZLOBGSA-N
유전자 정보
human ... POMC(5443)
Amino Acid Sequence
Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-Gly-Lys-Lys-Arg-Arg-Pro-Val-Lys-Val-Tyr-Pro
생화학적/생리학적 작용
ACTH agonist; used in the study of cortisol production.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)