Key Documents
75258
Millipore
Yersinia Selective Supplement
suitable for microbiology
동의어(들):
CTN Selective Supplement
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41171614
NACRES:
NA.85
무균
sterile
형태
powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
저장 온도
2-8°C
적합성
Yersinia spp.
애플리케이션
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Yersinia enterocolitica.
성분
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Cefsulodin 7.5 mg, Triclosan 2 mg, Novobiocin 1.25 mg
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)