Quality Level
100
500
결합
unconjugated
항체 형태
Ig fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
설명
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
포장
vial of 0.1 mL concentrate (268A-14)
vial of 0.5 mL concentrate (268A-15)
bottle of 1.0 mL predilute (268A-17)
vial of 1.0 mL concentrate (268A-16)
bottle of 7.0 mL predilute (268A-18)
제조업체/상표
Cell Marque®
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
제어
tonsil
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
시각화
cytoplasmic
일반 설명
품질
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
결합
물리적 형태
제조 메모
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.