18448
N-Stearoyl-D-sphingosine
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Cer(d18:1/18:0), (2S,3R,4E)-2-(Stearoylamino)-4-octadecene-1,3-diol, N-Octadecanoyl-D-sphingosine, N-Stearoyl-D-erythro-sphingosine, N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]octadecanamide, C18 Ceramide (d18:1/18:0), C18-Ceramide
분석
≥98.0% (TLC)
양식
powder or crystals
구성
carbon content, 76.40%
hydrogen content, 12.64%
nitrogen content, 2.47%
작용기
amide
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H71NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-36(40)37-34(33-38)35(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,34-35,38-39H,3-28,30,32-33H2,1-2H3,(H,37,40)/b31-29+/t34-,35+/m0/s1
InChI key
VODZWWMEJITOND-NXCSZAMKSA-N
관련 카테고리
포장
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.