주요 문서
Y0001452
Docetaxel impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
10-Deacetylbaccatin III
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H36O10
CAS Number:
Molecular Weight:
544.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
docetaxel
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1C(C)=C([C@@H](O)C([C@@]2(C)[C@@]3([H])[C@@](CO4)(OC(C)=O)[C@@]4([H])C[C@@H]2O)=O)C(C)(C)[C@@]([C@H]3OC(C5=CC=CC=C5)=O)(O)C1
InChI
1S/C29H36O10/c1-14-17(31)12-29(36)24(38-25(35)16-9-7-6-8-10-16)22-27(5,23(34)21(33)20(14)26(29,3)4)18(32)11-19-28(22,13-37-19)39-15(2)30/h6-10,17-19,21-22,24,31-33,36H,11-13H2,1-5H3/t17-,18-,19+,21+,22-,24-,27+,28-,29+/m0/s1
InChI key
YWLXLRUDGLRYDR-ZHPRIASZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
Docetaxel impurity E EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
포장
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
기타 정보
Sales restrictions may apply.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2