주요 문서
W455320
Sigma-Aldrich
cis-3-Nonenyl acetate
≥95%, stabilized, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H20O2
CAS Number:
Molecular Weight:
184.28
FEMA Number:
4553
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
09.672
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
green; herbaceous; pear; tropical
Grade:
FG
Halal
Kosher
Agency:
follows IFRA guidelines
식품 알레르기항원:
no known allergens
Grade
FG
Halal
Kosher
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
포함
synthetic α-tocopherol as stabilizer
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; herbaceous; pear; tropical
InChI
1S/C11H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-13-11(2)12/h7-8H,3-6,9-10H2,1-2H3/b8-7-
InChI key
LRQNQAVSERJKNU-FPLPWBNLSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)