추천 제품
Grade
FG
Quality Level
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU 1334/2008& 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
mp
132-134 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
sweet; vanilla
SMILES string
OC1=C(OC)C=C(C(O)C(O)=O)C=C1
InChI
1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)
InChI key
CGQCWMIAEPEHNQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.