주요 문서
SMB01382
Sigma-Aldrich
2-Methoxyestrone
≥95% (HPLC), from synthetic, solid
동의어(들):
2,3-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one 2-methyl ether, 2-Hydroxyestrone 2-methyl ether, 3-Hydroxy-2-methoxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H24O3
CAS Number:
Molecular Weight:
300.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.79
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
mp
187-190 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@]12[C@](CCC2=O)([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=C(OC)C=C4[C@@]3([H])CC1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2-Methoxyestrone is an endogenous, naturally occurring methoxylated catechol estrogen and an estrone metabolite formed by catechol O-methyltransferase via the intermediate 2-hydroxyestrone. Unlike estrone but similarly to 2-hydroxyestrone and 2-methoxyestradiol, 2-methoxyestrone has very low affinity for the estrogen receptor and lacks significant estrogenic activity
저장 및 안정성
Heat sensitive
픽토그램
Health hazardEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Urinary estrogen metabolites and gastric cancer risk among postmenopausal women.
Camargo MC, et al.
Cancer reports (Hoboken, N.J.), 5, e1574-e1574 (2022)