주요 문서
SMB01373
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyesterone
≥95% (HPLC)
동의어(들):
2-Hydroxyesterone, 2,3-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, 2-Hydroxy estrone, 2-OH-E1, 2-OHE2, 2OHE1, Catecholestrone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H22O3
CAS Number:
Molecular Weight:
286.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
51351610
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Oc1cc2c(cc1O)CC[C@H]3[C@H]4[C@](CC[C@@H]32)(C(=O)CC4)C
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-11-12(14(18)4-5-17(18)21)3-2-10-8-15(19)16(20)9-13(10)11/h8-9,11-12,14,19-20H,2-7H2,1H3/t11-,12+,14-,18-/m0/s1
InChI key
SWINWPBPEKHUOD-JPVZDGGYSA-N
애플리케이션
2-Hydroxyestrone (2OHE1) is a metabolite of the endogenous estrogen estrone. 2OHE1 is formed predominantly by the action of cytochrome P450 (CYP) enzymes CYP1A1, CYP1A2, and CYP1B1. 2OHE1 and 16OHE1 are reported to be associated with breast carcinogenesis.
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)