PHR1736
Venlafaxine Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
Venlafaxine hydrochloride, (+/-)-1-[2-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol hydrochloride, Effexor
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to BP 835
traceable to Ph. Eur. Y0000587
traceable to USP 1711268
API family
venlafaxine
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 1 g
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Cl[H].COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
InChI
1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H
InChI key
QYRYFNHXARDNFZ-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Venlafaxine Hydrochloride is the hydrochloride salt of venlafaxine, a non-tricyclic antidepressant and serotonin-norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor.
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
각주
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객