PHR1649
Omeprazole Related Compound E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
Omeprazole N-oxide, 4-METHOXY-2-[[(RS)-5(METHOXY-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL) SULFINYL] METHYL]-3,5-DIMETHYLPYRIDINE 1-OXIDE, 4-Methoxy-2-{[(RS)-(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]methyl}-3,5-dimethylpyridine 1-oxide
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1478527
API family
omeprazole
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 30 mg
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(Cc3[n+](cc(c(c3C)OC)C)[O-])c1[nH]c2c(n1)ccc(c2)OC
InChI
1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-20(21)15(11(2)16(10)24-4)9-25(22)17-18-13-6-5-12(23-3)7-14(13)19-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,18,19)
InChI key
QZVDQETYNOBUPJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객